Merck
GF03304774
Aluminium alloy 5754
rod, Al 97%/Mg 3%, 6.35 mm diameter, length 100 mm, condition extruded
Synonym(e):
AB187910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 033-047-74
Länge
100 mm
Durchmesser
6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)