Merck
GF03053821
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.8 mm, size 250 × 250 mm
Synonym(e):
AC303085
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 030-538-21
Größe
250 × 250 mm
Dicke
0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF03053821-10EA4061825041810
GF03053821-1EA4061825041827
GF03053821-2EA4061825041834
GF03053821-5EA4061825041841