GF02895532
Niobium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonym(e):
NB546010
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 028-955-32
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)