Merck
GF02690210
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 2 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
FP303100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 026-902-10
Größe
100 × 100 mm
Dicke
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF02690210-1EA4061825041704
GF02690210-5EA4061825041728
GF02690210-10EA4061825041698
GF02690210-2EA4061825041711