Wichtige Dokumente
GF02026965
Platin
wire reel, 0.1m, diameter 0.005mm, wollaston, 99.9%
Synonym(e):
Platinum, PT005105
About This Item
Assay
99.90%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 020-269-65
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
0.1 m × 0.005 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)