Merck
GF01325124
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 100mm x 4.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU047910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 013-251-24
L × Durchm.
10 mm × 4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)