Merck
GF01297504
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 50 x 75mm, 0.50mm thickness
Synonym(e):
W 180300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 012-975-04
Größe × Dicke
50 mm × 75 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF01297504-1EA4061825417264
GF01297504-2EA4061829959470
GF01297504-5EA4061831010534