Merck
GF00473284
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
500m wire, 0.25mm diameter, hard
Synonym(e):
NI055130
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 004-732-84
L × Durchm.
500 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)