GF00233075
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
foil, 100 x 100mm, 3.0mm thickness, as rolled, 99.998%
Synonym(e):
AL050650
Empfohlene Produkte
Assay
99.998% (high purity)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 002-330-75
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)