GF00035514
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.4 mm
Synonym(e):
NB137600
About This Item
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 000-355-14
Länge
200 mm
AD
10.0 mm
Wandstärke
0.4 mm
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF00035514-5EA | 4061821133113 |
GF00035514-1EA | 4061821133090 |
GF00035514-2EA | 4061821133106 |