Merck
GE80-1106-94
GE Glass Plate
Spacer, L × W × H 125 mm × 240 mm × 0.5 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
L × B × H:
125 mm × 240 mm × 0.5 mm
Verpackung
pack of 3 units
Hersteller/Markenname
Cytiva 80-1106-94
Verfügbarkeit
not available in Japan
L × B × H
125 mm × 240 mm × 0.5 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)