GE28-9564-82
GE Speicherfolien
BAS-IP TR 2025 E, tritium screen, size 20 cm × 25 cm
Synonym(e):
Phosphor Screens
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9564-82
Verfügbarkeit
not available in Japan
Größe
20 cm × 25 cm
Allgemeine Beschreibung
BAS-Phosphor-Speicherfolien
Die Phosphor-Speicherfolien erfassen latente mittels ionisierender Strahlung aufgenommene Bilder (Röntgenaufnahmen, b- und g-Emissionen von Isotopen wie 14C, 3H, 125I, 131I, 32P, 33P, 35S usw.). Nach der laserinduzierten Stimulation werden je nach Radioaktivität der Probe entsprechende Lichtmengen von den Speicherfolien abgegeben. Das dadurch entstehende digitale Bild ermöglicht die Quantifizierung von geringfügigen Unterschieden hinsichtlich der Signalintensität in einem breiten dynamischen Bereich mithilfe von Speicherfoliensystemen wie Typhoon, Storm und PhosphorImager. Die Belichtungszeiten lassen sich in der Regel im Vergleich zu herkömmlichen Filmen bei gleichwertiger Belichtung um 50 % bis 90 % reduzieren. Oft werden Bilder in Publikationsqualität mit einer Einzelbelichtung aufgenommen.
Universal-(GP-) und Mehrzweck-Standard-(MS-)Folien
GP- und MS-Folien sind zuverlässig bei einer Vielzahl von Anwendungen und eignen sich für 32P, 125I, 35S, 33P, und 14C. Aufgrund der widerstandsfähigen Celluloseacetat-Beschichtung und der Phosphorschichtformulierung eignen sich die GP- und MS-Folien hervorragend für die Detektion und Quantifizierung von 32P und 125I. Für 32P Northern und Southern sowie 125I Western Blots und Gele werden diese Folien bevorzugt verwendet.
- Etwa neunzig Prozent kürzere Belichtungszeiten als bei herkömmlichen Autoradiographiefilmen.
- Je nach Isotop- und Probentyp zehn- bis hundertfach höhere Sensitivität als Filme.
- Der große lineare dynamische Bereich (fünf Größenordnungen) ermöglicht die Quantifizierung und Visualisierung von schwachen und starken Signalen bei Einzelbelichtungen.
- Für diese Folien werden keine Chemikalien, Dunkelkammern oder sonstigen Spezialbehandlungen benötigt.
- Jeder Schritt kann bei normaler Belichtung und Raumtemperatur direkt am Labortisch durchgeführt werden.
- Die Ergebnisse werden unter Verwendung eines Phosphor-Speicherfoliensystems (z. B. Typhoon, Storm oder PhosphorImager) digitalisiert und mit der ImageQuant-Software quantifiziert.
Die Phosphor-Speicherfolien erfassen latente mittels ionisierender Strahlung aufgenommene Bilder (Röntgenaufnahmen, b- und g-Emissionen von Isotopen wie 14C, 3H, 125I, 131I, 32P, 33P, 35S usw.). Nach der laserinduzierten Stimulation werden je nach Radioaktivität der Probe entsprechende Lichtmengen von den Speicherfolien abgegeben. Das dadurch entstehende digitale Bild ermöglicht die Quantifizierung von geringfügigen Unterschieden hinsichtlich der Signalintensität in einem breiten dynamischen Bereich mithilfe von Speicherfoliensystemen wie Typhoon, Storm und PhosphorImager. Die Belichtungszeiten lassen sich in der Regel im Vergleich zu herkömmlichen Filmen bei gleichwertiger Belichtung um 50 % bis 90 % reduzieren. Oft werden Bilder in Publikationsqualität mit einer Einzelbelichtung aufgenommen.
Universal-(GP-) und Mehrzweck-Standard-(MS-)Folien
GP- und MS-Folien sind zuverlässig bei einer Vielzahl von Anwendungen und eignen sich für 32P, 125I, 35S, 33P, und 14C. Aufgrund der widerstandsfähigen Celluloseacetat-Beschichtung und der Phosphorschichtformulierung eignen sich die GP- und MS-Folien hervorragend für die Detektion und Quantifizierung von 32P und 125I. Für 32P Northern und Southern sowie 125I Western Blots und Gele werden diese Folien bevorzugt verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Rapid: Typically 50 to 90% less exposure time compared to conventional autoradiography film.
- High sensitivity: Up to 100× more sensitive than autoradiography film, depending on isotope and sample type.
- Wide dynamic range (five orders of magnitude): Visualize and quantify both weak and strong signals in a single exposure.
- Quantitative: Results are digitized using a storage phosphorimager system (e.g., Typhoon, Storm, or PhosphorImager) and accurately quantitated using ImageQuant software.
- Safe and economical: Reusable phosphor screens do not require chemicals, darkroom, or other special treatment for use.
- Convenient: Each step can be performed at the lab bench under normal lighting conditions and at room temperature.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)