F3629
Ammoniumeisen(III)-sulfat Dodecahydrat
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Ammoniumeisenalaun, Eisen(III)-ammoniumsulfat, Eisenammoniumalaun
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
- A catalyst to synthesize 1,4-dihydropyridines via one-pot three-component condensation reaction of dimedone, aldehydes, and 3-aminocrotonate in ethanol.
- An additive in the reduction of aromatic nitro compounds to the corresponding amino compounds in the presence of alumina-supported hydrazine hydrate as a catalyst.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?