Wichtige Dokumente
F10801
1-Fluor-2-Nitrobenzol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
116 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−9-−6 °C (lit.)
Dichte
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
InChIKey
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?