Merck
DWKWGW446P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 1000 mL
Synonym(e):
WGW446P
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.43
Materialien
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon WGW446P
Kapazität
1000 mL
Anwendung
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Precision jet tip for fine control
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)