Merck
DWKFDF124N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 100 mL
Synonym(e):
FDF124N
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
class B tolerance
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon FDF124N
Kapazität
100 mL
Anwendung
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)