DWKFDF036N
Azlon Polypropylene Volumetric Flask With PPE Stopper
class B, capacity 500 mL , with +/-5mL tolerance
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
class B
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon FDF036N
Kapazität
500 mL , with +/-5mL tolerance
Verwandte Kategorien
Anwendung
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
Excellent durability and calibrated to ISO 1042
Rechtliche Hinweise
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences