Wichtige Dokumente
DWKCTA0100P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 100 mL
Synonym(e):
CTA0100P
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CTA0100P
Kapazität
100 mL
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)