DWKCTA0025P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Synonym(e):
CTA0025P
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NA.54
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CTA0025P
Kapazität
25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)