DWKCTA0010P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Synonym(e):
CTA0010P
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CTA0010P
Kapazität
10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Verwandte Kategorien
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)