Merck
DWKCT0010P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Synonym(e):
CT0010P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NA.54
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CT0010P
Kapazität
10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Conform to ISO 6706
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWKCT0010P-10EA