Merck
DWKBPM0100P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 100 mL
Synonym(e):
BPM0100P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
polypropylene
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon
Lagerbedingungen
room temperature
assay range
accuracy: 20 mL
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWKBPM0100P-10EA