DWKBLP0125P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 1250 mL
Synonym(e):
BLP0125P
Empfohlene Produkte
Materialien
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon BLP0125P
Kapazität
1250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Anwendung
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
Leistungsmerkmale und Vorteile
Suitable for food contact applications
Rechtliche Hinweise
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)