DWKBDD336P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 500 mL
Synonym(e):
BDD336P
Empfohlene Produkte
Materialien
polymethylpentene
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Azlon
Lagerbedingungen
room temperature
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable to 150°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)