DWKBDD324P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 100 mL
Synonym(e):
BDD324P
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
polymethylpentene
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Azlon
Lagerbedingungen
room temperature
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable to 150°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKBDD324P-12EA |