Wichtige Dokumente
DWK60940A-16
Kimble® 33 Expansion Borosilicate Glass Vial With Attached White Urea Cap And Ptfe-Faced White Rubber Liner
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Borosilicate glass/PTFE vial
white cap (Urea Cap and PTFE-faced White Rubber Liner)
Beschreibung
18-400
Verpackung
pkg of 144 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 60940A-16
Kapazität
16 mL
Durchm. × H
21 mm × 70 mm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Closed-top white urea caps with PTFE-faced white rubber liners
- 60940A-4 complies with EPA 600 series methods
- Packaged in corrugated trays with partitions
- Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)