Merck
DWK374320
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Small Glass Sinker (fits 2 and 3mm ID Tubing)
Synonym(e):
374320
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Materialien
polypropylene nozzle
Agentur
suitable for EPA OTM-45
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 374320
Anwendung(en)
PFAS testing
Anwendung
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
  • The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWK374320-6EA