DWK294010203
One Pack Contains: 100 Self-Adhesive Duran Youtility Bottle Labels (36 X 70Mm)
Synonym(e):
294010203
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 294010203
Anwendung
identification
Leistungsmerkmale und Vorteile
Printable self-adhesive; Wide – 40 to + 150 °C thermal performance range
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)