Wichtige Dokumente
DWK216785402
Duran® Volumetric Flask
graduated, WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK, class A, Batch Certificate, Octagonal PE Stopper, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
216785402
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Leistungsmerkmale
class A
graduated WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 216785402
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)