DWK213632805
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 120 mm × 60 mm × 180 mm
Synonym(e):
213632805
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213632805
bottle W × L × H
120 mm × 60 mm × 180 mm
Anwendung
storage
Leistungsmerkmale und Vorteile
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)