DWK209626
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 60 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 39 mm × 88 mm, 28-410
Synonym(e):
209626
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Materialien
amber bottle
high-density polyethylene bottle
wide-mouth bottle
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209626
Flaschendurchm. × H
39 mm × 88 mm
Kapazität
60 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK209626-72EA |