Merck
DWK07-1100
Wheaton® Microliter μlplate Shallow Polypropylene
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NB.15
Materialien:
polypropylene plate
round bottom
round wells
Kapazität:
350 μL
Materialien
polypropylene plate
round bottom
round wells
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 07-1100
Kapazität
350 μL
Anwendung
Ideal for sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Premium virgin polypropylene shallow & medium μLplates is your assurance you achieve accurate results, the first time.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)