Merck
D97401
Sigma-Aldrich
Mesoxalsäure-diethylester
95%
Synonym(e):
Diethyl-Ketomalonat, Oxomalonsäure-diethylester
About This Item
Lineare Formel:
CO(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.15
Beilstein:
971873
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
Dichte
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reagent employed in Wittig and Aza-Wittig reactions for synthesis of triazoles and 2-azadienes, respectively.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
J. Chem. Res. Synop., 52-52 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 4377-4377 (1993)