Merck
D9272
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Diisopropylphenylcarbamoylmethyl)iminodiessigsäure
≥98%
Synonym(e):
N-[2-[[2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl]amino]-2-oxoethyl]-N-(carboxymethyl)glycine, DISIDA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
SMILES String
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O5/c1-11(2)13-6-5-7-14(12(3)4)18(13)19-15(21)8-20(9-16(22)23)10-17(24)25/h5-7,11-12H,8-10H2,1-4H3,(H,19,21)(H,22,23)(H,24,25)
InChIKey
UDUSOMRJOPCWHT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Involved in Pharmacological studies as a ligand for identifying molecular structures for advances melanoma
Reactant involved in:
  • Synthesis of N-(2,6-diisopropylacetanilido)-iminodiacetic acid derivatives and labeling for studies of possible hepatobiliary imaging agents
  • Preparing labeled radiopharmaceuticals using a borohydride exchange resin
  • Evaluation of radiopharmaceutical for cholescintigraphy
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.