Wichtige Dokumente
D91055
Diethylbenzol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
~4.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.99 mmHg ( 20 °C)
Assay
95%
Form
liquid
Expl.-Gr.
5 %
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(CC)cc1.CCc2cccc(CC)c2.CCc3ccccc3CC
InChI
1S/3C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3*5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
WFPVGKJITDSUFW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?