Wichtige Dokumente
D31206
Dibenz[a,c]anthracen
97%
Synonym(e):
1,2:3,4-Dibenzanthracen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
bp
518 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
205-207 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2cc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-8-16-14-22-20-12-6-4-10-18(20)17-9-3-5-11-19(17)21(22)13-15(16)7-1/h1-14H
InChIKey
RAASUWZPTOJQAY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)