Wichtige Dokumente
D138800
(Dimethylamino)acetaldehyd-Diethylacetal
95%
Synonym(e):
2,2-Diethoxy-N,N-dimethylethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(CN(C)C)OCC
InChI
1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
SSFAUOAQOOISRQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?