Wichtige Dokumente
D108200
2,5-Dihydroxybenzaldehyd
98%
Synonym(e):
Gentisinaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H
InChIKey
CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?