CLS980025
Pyrex® Reagenzgläser
capacity 55 mL
Synonym(e):
Corning® 9800
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottom tube
Verpackung
case of 288
pack of 72
Hersteller/Markenname
Corning 9800-25
AD × L
25 mm × 150 mm
Kapazität
55 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Bördelrand; aus Spezialglasrohr für gleichmäßige Wandstärke; gut getempert, hitzefest und chemisch stabil. Ränder sind feuerpoliert; 25mm Gläser haben keine Markierungsfläche.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)