Merck
CLS808050
Pyrex® Zentrifugen-Röhrchen mit gebogenem Rand und weißen Emaille graduiert
capacity 50 mL
Synonym(e):
Corning® 8080
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.43
Materialien
conical bottom tube
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 8080-50
AD × L
28 mm × 135 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Aus Borosilikatglas; die Belastungen, die das Glas aushält, werden durch Oberflächendefekte wie Kratzer, Risse oder Absplitterungen stark vermindert, immer mit passender Hülle oder Halter benutzen.
Sonstige Hinweise
15 mL Größen mit 1 mL Graduierung bis zur Spitze; 50 mL Größe mit 0.5 mL Graduierung von der Spitze bis 10 mL und 1 mL Graduierung von 10 bis 50 mL.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)