CLS710220
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
yellow, volume 20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonym(e):
Corning® 7102
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
graduation
Hersteller/Markenname
Corning 7102-20
Messbereich Volumen
20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Länge
460 mm
Kapazität
20.0 mL
Farbe
yellow
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Have larger tip openings for faster delivery.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)