Merck
CLS71004
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 4 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonym(e):
pipet
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
class A
graduation
Hersteller/Markenname
Corning 7100-4
Corning 7100
Messbereich Volumen
4 mL, accuracy: 0.01 mL
Länge
370 mm
Kapazität
4 mL
Farbe
red
Allgemeine Beschreibung
Zugespitzt oben und unten. Rote Graduierung und Markierungen. Farbkodiert, ASTM E 969
Sonstige Hinweise
Hergestellt nach Klasse A Eigenschaften, wie festgelegt in ASTM E 694, für volumetrisches Testen und ASTM E 542 Kalibrierung volumetrischer Ware
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)