CLS710025
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonym(e):
pipet
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
class A
graduation
Verpackung
case of 12 ea
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7100-25
Corning 7100
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Länge
521 mm
Kapazität
25 mL
Farbe
blue
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS710025-12EA | 4061831704686 |
CLS710025-1EA |