CLS7100100
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 100 mL, accuracy: 0.08 mL
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
class A
graduation
Hersteller/Markenname
Corning 7100-100
Corning 7100
Messbereich Volumen
100 mL, accuracy: 0.08 mL
Länge
565 mm
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Zugespitzt oben und unten. Rote Graduierung und Markierungen. Farbkodiert, ASTM E 969
Sonstige Hinweise
Hergestellt nach Klasse A Eigenschaften, wie festgelegt in ASTM E 694, für volumetrisches Testen und ASTM E 542 Kalibrierung volumetrischer Ware
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.