CLS7080016
Pyrex® VISTA™ test tube
diam. × L 16 mm × 150 mm
Synonym(e):
Corning® 70800
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
case of 200
Hersteller/Markenname
Corning 70800-16
Durchm. × L
16 mm × 150 mm
Volumen
20 mL
Farbe
clear
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)