Merck
CLS707010
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 10.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonym(e):
Corning® 7070
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
graduation
subdivision 0.1 mL
Verpackung
pack of 2 ea
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7070-10
Messbereich Volumen
10.0 mL, accuracy: 0.03 mL
AD × L
10 mm × 380 mm
Kapazität
10.0 mL
Allgemeine Beschreibung
Calibrated "to deliver".
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)