CLS69427L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 222 mm × 254 mm
Synonym(e):
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Corning 6942-7L
Verfügbarkeit
not available in EU (Not available in EU countries)
AD × H
222 mm × 254 mm
Kapazität
7.5 L
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS69427L-4EA | 4061831702644 |