Merck
CLS6795170
Corning® Scholar 170 hot plate
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, plate W × L 5 in. × 5 in.
Synonym(e):
stirrers
About This Item
UNSPSC-Code:
41102406
NACRES:
NB.76
Materialien
enameled steel plate
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Corning 6795-170
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
25 °C temp. range (360 °C)
Platte B × L
5 in. × 5 in.
Farbe
none
Allgemeine Beschreibung
White enameled steel top plate provides heat transfer up to 360°C. Dual heat shields dissipate heat and keep the case cool to the touch.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS6795170-1EA4061832903859