CLS65640500
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 500 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
19
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 65640-500
tol. measuring range
0.20 mL
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)