CLS6302125
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
size 125 mL
Synonym(e):
Corning® 6302
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Stopfengröße
GP-3
22
Hersteller/Markenname
Corning 6302-125
Länge
301 mm
Grundkörperdurchm.
60 mm
Größe
125 mL
Allgemeine Beschreibung
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)